Stampa…
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 5-bromo-2-chloronicotinate
OR11556-1G OR11556-25G OR11556-5G
APOSOR11556-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11556-1G APOSOR11556-25G APOSOR11556-5G
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate 98%
Methyl-5-bromo-2-chloronicotinate
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,48 g/mol
Punto di fusione: 48…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03844848
CAS Number: 78686-79-0