Stampa…
7-Hydroxyflavone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1155-1G OR1155-25G OR1155-5G
APOSOR1155-1GEA 31.9 EUR
APOSOR1155-1G APOSOR1155-25G APOSOR1155-5G
7-Hydroxyflavone 95%
7-Hydroxyflavone
Formula: C₁₅H₁₀O₃
Punto di fusione: 243…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006835
CAS Number: 6665-86-7