Stampa…
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11546-1G OR11546-5G OR11546-25G
APOSOR11546-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11546-1G APOSOR11546-5G APOSOR11546-25G
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Formula: C₈H₉BrN₂O
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03909755
CAS Number: 142404-84-0