Stampa…
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11544-25G OR11544-5G
APOSOR11544-25GEA 109 EUR
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di fusione: 41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116913
CAS Number: 21190-88-5