Stampa…
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11539-1G OR11539-250MG
APOSOR11539-1GEA 150 EUR
APOSOR11539-1G APOSOR11539-250MG
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline 96%
2-(N-tert-Butylamino)-3,6,7-trichloroquinoxaline
Formula: C₁₂H₁₂Cl₃N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475905
CAS Number: 281211-09-4