Stampa…
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11529-1G OR11529-5G
APOSOR11529-1GEA 248 EUR
APOSOR11529-1G APOSOR11529-5G
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate 98%
Ethyl-2-(tert-butoxycarbonylamino)oxazole-5-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₆N₂O₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475909
CAS Number: 941294-50-4