Stampa…
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11524-1G OR11524-25G OR11524-5G
APOSOR11524-1GEA 21.9 EUR
APOSOR11524-1G APOSOR11524-25G APOSOR11524-5G
5-Amino-2-bromobenzonitrile 98%
5-Amino-2-bromobenzonitrile
Formula: C₇H₅BrN₂
Punto di fusione: 96…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00234259
CAS Number: 72115-09-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III