Stampa…
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11523-25G OR11523-5G
APOSOR11523-25GEA 77 EUR
APOSOR11523-25G APOSOR11523-5G
5-Chloro-2-nitroanisole 98%
5-Chloro-2-nitroanisole
Formula: C₇H₆ClNO₃
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007288
CAS Number: 6627-53-8
EINECS: 229-594-1