Stampa…

6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 6,7-Dichloroquinoxaline-2,3(1H,4H)-dione, 6,7-Dichloro-1,4-dihydroquinoxaline-2,3-dione

OR11519-1G OR11519-5G OR11519-25G
APOSOR11519-1GEA 88.7 EUR
APOSOR11519-1G APOSOR11519-5G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Formula: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Peso molecolare: 231,0356 g/mol
Punto di fusione: >310 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078575
CAS Number: 25983-13-5

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR