Stampa…
7-Methoxy-4-methylcoumarin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1151-25G OR1151-100G
APOSOR1151-25GEA 60.9 EUR
APOSOR1151-25G APOSOR1151-100G
7-Methoxy-4-methylcoumarin
7-Methoxy-4-methylcoumarin
Formula: C₁₁H₁₀O₃
Punto di fusione: 159…162 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009773
CAS Number: 2555-28-4