Stampa…
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[3-(Hydroxymethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Hydroxymethylphenylboronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl alcohol, (3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)methanol, 3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid Pinacol ester, 3-(Hydroxymethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
OR11503-1G OR11503-25G OR11503-5G
APOSOR11503-1GEA 53.9 EUR
APOSOR11503-1G APOSOR11503-25G APOSOR11503-5G
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-(Hydroxymethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₉BO₃
Peso molecolare: 234,10 g/mol
Punto di fusione: 95…99 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09266196
CAS Number: 443776-76-9