Stampa…
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
OR11500-1G OR11500-5G OR11500-25G
APOSOR11500-1GEA 79.9 EUR
APOSOR11500-1G APOSOR11500-5G APOSOR11500-25G
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Formula: C₁₂H₁₄BrNO
Peso molecolare: 268.16 g/mol
Punto di fusione: 120…122 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075690
CAS Number: 216144-18-2
UN: 3261
ADR: 8 III