Stampa…

4-Amino-m-toluic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

Synonyms: 4-Amino-3-methylbenzoic acid

OR11499-100G OR11499-25G
APOSOR11499-100GEA 58.2 EUR
APOSOR11499-100G APOSOR11499-25G
4-Amino-m-toluic acid 98%
4-Amino-m-toluic acid
Formula: C₈H₉NO₂
Peso molecolare: 151,16 g/mol
Punto di fusione: 168…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007736
CAS Number: 2486-70-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR