Stampa…
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11493-1G OR11493-5G
APOSOR11493-1GEA 116 EUR
APOSOR11493-1G APOSOR11493-5G
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide 97%
3-Bromo-N-cyclopropyl-5-nitrobenzamide
Formula: C₁₀H₉BrN₂O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475856
CAS Number: 941294-17-3