Stampa…
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11488-25G OR11488-5G
APOSOR11488-25GEA 237 EUR
APOSOR11488-25G APOSOR11488-5G
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
3-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₆H₅NS
Punto di ebollizione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052086
CAS Number: 55406-13-8