Stampa…
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,5-Dicarboxybenzeneboronic acid, 5-Boronoisophthalic acid
OR11481-25G OR11481-5G OR11481-100G
APOSOR11481-25GEA 176 EUR
APOSOR11481-25G APOSOR11481-5G APOSOR11481-100G
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid 98%
3,5-Dicarboxyphenylboronic acid
Formula: C₈H₇BO₆
Peso molecolare: 209,95 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06203347
CAS Number: 881302-73-4