Stampa…
3,5-Dibromophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11480-100G OR11480-25G OR11480-5G
APOSOR11480-100GEA 546 EUR
APOSOR11480-100G APOSOR11480-25G APOSOR11480-5G
3,5-Dibromophenol 98%
3,5-Dibromophenol
Formula: C₆H₄Br₂O
Punto di fusione: 79…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06411376
CAS Number: 626-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III