Stampa…
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Hydroxy-4-methyl-2H-chromen-2-one, 6-Hydroxy-4-methylcoumarin
OR1148-5G OR1148-1G
APOSOR1148-5GEA 39.4 EUR
APOSOR1148-5G APOSOR1148-1G
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Isoscopoletin (6-hydroxy-4-methylcoumarin)
Formula: C₁₀H₈O₃
Peso molecolare: 176,17 g/mol
Punto di fusione: 240…241 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016967
CAS Number: 2373-31-1