Stampa…
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11478-100G OR11478-10G OR11478-25G
APOSOR11478-100GEA 197 EUR
APOSOR11478-100G APOSOR11478-10G APOSOR11478-25G
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid 98%
2-Bromo-4-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₄BrNO₄
Punto di fusione: 165…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234252
CAS Number: 16426-64-5