Stampa…
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Tosylpyrrole, 1-Tosyl-1H-pyrrole, N-Tosylpyrrole
OR11477-100G OR11477-25G OR11477-5G
APOSOR11477-100GEA 343 EUR
APOSOR11477-100G APOSOR11477-25G APOSOR11477-5G
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole 96%
1-(p-Toluenesulphonyl)pyrrole
Formula: C₁₁H₁₁NO₂S
Peso molecolare: 221,27 g/mol
Punto di fusione: 99…104,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00145014
CAS Number: 17639-64-4