Stampa…
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11471-1G OR11471-5G
APOSOR11471-1GEA 108 EUR
APOSOR11471-1G APOSOR11471-5G
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,11 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03084756
CAS Number: 98192-14-4