Stampa…
4-Hydroxycoumarin 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1147-2.5KG OR1147-500G OR1147-100G
APOSOR1147-2.5KGEA 214 EUR
APOSOR1147-2.5KG APOSOR1147-500G APOSOR1147-100G
4-Hydroxycoumarin 98%
4-Hydroxycoumarin
Formula: C₉H₆O₃
Punto di fusione: 216 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006856
CAS Number: 1076-38-6