tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR11452-1G
OR11452-5G
APOSOR11452-1GEA
21.9
EUR
APOSOR11452-1G
APOSOR11452-5G
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate 98%
tert-Butyl-4-bromo-2-nitrobenzoate
Formula:
C₁₁H₁₂BrNO₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09475812 CAS Number: 890315-72-7 |