Stampa…
Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 7-nitro-1H-indole-2-carboxylate
OR1145-1G OR1145-5G OR1145-10G
APOSOR1145-1GEA 36.4 EUR
APOSOR1145-1G APOSOR1145-5G APOSOR1145-10G
Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Ethyl-7-nitroindole-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₁₀N₂O₄
Peso molecolare: 234,211 g/mol
Punto di fusione: 90…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216475
CAS Number: 6960-46-9