Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR11447-25G OR11447-5G OR11447-100G
APOSOR11447-25GEA 217 EUR
APOSOR11447-25G APOSOR11447-5G APOSOR11447-100G
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene 95%
1-(2-Bromoethoxy)-4-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00031363
CAS Number: 13288-06-7