Stampa…
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11443-1G OR11443-5G
APOSOR11443-1GEA 150 EUR
APOSOR11443-1G APOSOR11443-5G
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide 98%
4-Bromo-N,N-3-trimethylbenzenesulphonamide
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475820
CAS Number: 849532-31-6