Stampa…
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11436-1G OR11436-5G OR11436-25G
APOSOR11436-1GEA 29.2 EUR
APOSOR11436-1G APOSOR11436-5G APOSOR11436-25G
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene 97%
1,3-Dibromo-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃Br₂NO₂
Peso molecolare: 280,9 g/mol
Punto di fusione: 100…104 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00092529
CAS Number: 6311-60-0