Stampa…
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11435-1G OR11435-250MG
APOSOR11435-1GEA 1040 EUR
APOSOR11435-1G APOSOR11435-250MG
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid 98%
4-(Methoxycarboxy)-1-naphthaleneboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₄
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09475824
CAS Number: 957034-67-2