Stampa…
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11430-1G OR11430-5G
APOSOR11430-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11430-1G APOSOR11430-5G
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride 98%
3-Bromo-5-methylaniline hydrochloride
Formula: C₇H₉BrClN
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09475832
CAS Number: 957034-79-6