Stampa…
6-Bromo-4-quinazolone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-4(3H)-quinazolinone
OR11429-5G OR11429-100G OR11429-25G
APOSOR11429-5GEA 96 EUR
APOSOR11429-5G APOSOR11429-100G APOSOR11429-25G
6-Bromo-4-quinazolone 98%
6-Bromo-4-quinazolone
Formula: C₈H₅BrN₂O
Peso molecolare: 225,04 g/mol
Punto di fusione: 272…275 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01219541
CAS Number: 32084-59-6