Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11413-1G OR11413-25G OR11413-5G
APOSOR11413-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11413-1G APOSOR11413-25G APOSOR11413-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene 97%
1-(2-Bromoethoxy)-3-nitrobenzene
Formula: C₈H₈BrNO₃
Peso molecolare: 246,06 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07783648
CAS Number: 13831-59-9