Stampa…
6-Chloro-3-formylchromone
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-4-oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
OR1141-250MG OR1141-500MG
APOSOR1141-250MGEA 87.3 EUR
APOSOR1141-250MG APOSOR1141-500MG
6-Chloro-3-formylchromone
6-Chloro-3-formylchromone
Formula: C₁₀H₅ClO₃
Punto di fusione: 166…168 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00139138
CAS Number: 42248-31-7