Stampa…
6-Nitropicolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11392-100MG OR11392-250MG
APOSOR11392-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR11392-100MG APOSOR11392-250MG
6-Nitropicolinic acid 95%
6-Nitropicolinic acid
Formula: C₆H₄N₂O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114205
CAS Number: 26893-68-5