3,5-Dichloropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂ Punto di fusione: 98…103 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788758 CAS Number: 85331-33-5 UN: 3439 ADR: 6.1,III |