Stampa…
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11384-10G OR11384-1G OR11384-100G
APOSOR11384-10GEA 16.1 EUR
APOSOR11384-10G APOSOR11384-1G APOSOR11384-100G
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid 95%
4-Methylthiazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅NO₂S
Peso molecolare: 143,17 g/mol
Punto di fusione: 287 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00626872
CAS Number: 20485-41-0