Stampa…
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
OR11382-25G OR11382-5G
APOSOR11382-25GEA 49.5 EUR
APOSOR11382-25G APOSOR11382-5G
5-Bromopyridine-2-carbonitrile 97%
5-Bromopyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃BrN₂
Peso molecolare: 183,01 g/mol
Punto di ebollizione: 100…110 °C/3mmHg
Punto di fusione: 124…132 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234144
CAS Number: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III