Stampa…
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromo-5-chlorobenzonitile
OR11380-10G OR11380-1G OR11380-5G
APOSOR11380-10GEA 40.8 EUR
APOSOR11380-10G APOSOR11380-1G APOSOR11380-5G
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
3-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClN
Peso molecolare: 216,46 g/mol
Punto di fusione: 70,7…71.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06200840
CAS Number: 304854-55-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III