Stampa…
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-methoxypyridine-2-carboxylate
OR11373-1G OR11373-5G
APOSOR11373-1GEA 14.7 EUR
APOSOR11373-1G APOSOR11373-5G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 47…50 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00956223
CAS Number: 29681-43-4