Stampa…
4,4'-Dimethylbenzophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11371-100G OR11371-25G
APOSOR11371-100GEA 37.7 EUR
APOSOR11371-100G APOSOR11371-25G
4,4'-Dimethylbenzophenone
4,4'-Dimethylbenzophenone
Formula: C₁₅H₁₄O
Punto di ebollizione: 200 °C/17mmHg
Punto di fusione: 93…97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017214
CAS Number: 611-97-2
EINECS: 210-287-6