Stampa…
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11368-25G OR11368-5G OR11368-100G
APOSOR11368-25GEA 92.8 EUR
APOSOR11368-25G APOSOR11368-5G APOSOR11368-100G
Ethyl methylsulphonylacetate 97%
Ethyl methylsulphonylacetate
Formula: C₅H₁₀O₄S
Punto di ebollizione: 111…113 °C/0,2mmHg
Densità: 1,234 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041258
CAS Number: 4455-15-6
EINECS: 224-702-3