Stampa…
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-4'-iododiphenyl ether
OR11362-1G OR11362-5G
APOSOR11362-1GEA 43.7 EUR
APOSOR11362-1G APOSOR11362-5G
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene 99%
1-Chloro-4-(4-iodophenoxy)benzene
Formula: C₁₂H₈ClIO
Punto di fusione: 60…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06796299
CAS Number: 854257-01-5