Stampa…
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(p-Tolyloxy)aniline, 4-Aminophenyl p-Tolyl Ether
OR11354-25G OR11354-5G OR11354-100G
APOSOR11354-25GEA 36.4 EUR
APOSOR11354-25G APOSOR11354-5G APOSOR11354-100G
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
4-Amino-4'-methyldiphenyl ether
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059858
CAS Number: 41295-20-9