Stampa…
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11350-25G OR11350-5G
APOSOR11350-25GEA 174 EUR
APOSOR11350-25G APOSOR11350-5G
4-(2-Methylphenoxy)aniline
4-(2-Methylphenoxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
Punto di fusione: 61…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663364
CAS Number: 56705-83-0
EINECS: 260-349-1