Stampa…
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11349-1G OR11349-5G
APOSOR11349-1GEA 199 EUR
APOSOR11349-1G APOSOR11349-5G
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Chlorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₂H₈Cl₂O₃S
Punto di fusione: 89…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631899
CAS Number: 610277-84-4
UN: 3261
ADR: 8,II