Stampa…
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11348-25G OR11348-5G
APOSOR11348-25GEA 299 EUR
APOSOR11348-25G APOSOR11348-5G
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
4-(2-Chlorophenoxy)aniline
Formula: C₁₂H₁₀ClNO
Peso molecolare: 219,67 g/mol
Punto di fusione: 74…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01733272
CAS Number: 56705-85-2