Stampa…
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11346-5G OR11346-1G OR11346-10G
APOSOR11346-5GEA 20.5 EUR
APOSOR11346-5G APOSOR11346-1G APOSOR11346-10G
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline 98+%
4-(4-Methoxyphenoxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Peso molecolare: 215,2478 g/mol
Punto di ebollizione: 245…250 °C/33mmHg
Punto di fusione: 75…79 °C
Densità: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044105
CAS Number: 31465-36-8
EINECS: 250-644-3