Stampa…
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11345-1G OR11345-250MG
APOSOR11345-1GEA 419 EUR
APOSOR11345-1G APOSOR11345-250MG
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(2-Methoxyphenoxy)benzenesulphonyl chloride
Formula: C₁₃H₁₁ClO₄S
Peso molecolare: 298,75 g/mol
Punto di fusione: 54…56 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01631898
CAS Number: 690632-30-5
UN: 3261
ADR: 8,III