Stampa…
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11344-25G OR11344-5G OR11344-100G
APOSOR11344-25GEA 279 EUR
APOSOR11344-25G APOSOR11344-5G APOSOR11344-100G
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
4-(2-Methoxyphenoxy)aniline
Formula: C₁₃H₁₃NO₂
Punto di fusione: 92,2…94.4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02663341
CAS Number: 13066-01-8