Stampa…
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR11338-1G OR11338-250MG
APOSOR11338-1GEA 74.1 EUR
APOSOR11338-1G APOSOR11338-250MG
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
5-Bromo-3-methylbenzo[b]thiophene
Formula: C₉H₇BrS
Punto di ebollizione: 153…158 °C/12mmHg
Punto di fusione: 37…39 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05664866
CAS Number: 1196-09-4