Stampa…
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR11330-5G OR11330-100G OR11330-25G
APOSOR11330-5GEA 43.5 EUR
APOSOR11330-5G APOSOR11330-100G APOSOR11330-25G
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile 98%
3-Methoxy-4-methylbenzonitrile
Formula: C₉H₉NO
Punto di fusione: 54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03428590
CAS Number: 3556-60-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III